Fenilhidrazina ≥97.0% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
8.07250.0005 8.07250.0250 8.07250.1000 8.07250.0100C
8.07250.0005EA 24.6 EUR
8.07250.0005 8.07250.0250 8.07250.1000 8.07250.0100C
Fenilhidrazina ≥97.0% para síntesis, Sigma-Aldrich®
Fenilhidrazina
Phenylhydrazine for synthesis.
Formula: C₆H₈N₂
Número MDL: MFCD00007573
Núm. CAS: 100-63-0
Índice Merck: 12,07447
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (HClO₄) ≥97.0%
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.096 - 1.099
Identity (IR) Passes Test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt. 244 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 88 °C
Refractive Index 1.607 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 %(V)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 25 °C) alkaline,(undiluted)
Ignition Point 195 °C