2-Nitroimidazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L13546.MC
L13546.ME
L13546.MCEA
62.5
EUR
L13546.MC
L13546.ME
2-Nitroimidazol ≥98%
2-Nitroimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 527-73-1
Molecular Formula: C3H3N3O2
Formula Weight: 113.08
Melting Point: ca 287° dec.
Beilstein Reference: 116444
Merck Reference: 14,921
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005185
Formula:
C₃H₃N₃O₂ Pto. de fusión: ∼ 287 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005185 Núm. CAS: 527-73-1 EINECS: 208-425-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,921 |