4-Nitroimidazol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
161600250 161601000 161605000
ACRO161600250EA 72.5 EUR
ACRO161600250 ACRO161601000 ACRO161605000
4-Nitroimidazol 98%
4-Nitroimidazol
Formula: C₃H₃N₃O₂
Pto. de fusión: 303 °C (desc.)
Pto. de inflamación: >200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005196
Núm. CAS: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %