Imidazol 99+%, Crystalline
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1H-Imidazol
301870010 301872500 301870025
ACRO301870010EA 249 EUR
ACRO301870010 ACRO301872500 ACRO301870025
Imidazol 99+%, Crystalline
Imidazol
Formula: C₃H₄N₂
MW: 68.08 g/mol
Pto. Ebullición: 255…256 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 86…90 °C
Pto. de inflamación: 145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005183
Núm. CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dry substance)