Imidazol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 288-32-4
Molecular Formula: C3H4N2
Formula Weight: 68.08
Flash Point: 145°(293°F)
Physical Form: Cryst flakes
Density: 1.03
Appearance: White to cream
Melting Point: 88-92°
Boiling Point: 256°
Beilstein Reference: 103853
Merck Reference: 14,4912
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00005183
Excellent for buffer use in pH range 6.2 - 7.8. Also an histamine antagonist.
Formula:
C₃H₄N₂ Pto. Ebullición: 256 °C Pto. de fusión: 88…92 °C Densidad: 1,03 Pto. de inflamación: 145 °C (293 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005183 Núm. CAS: 288-32-4 EINECS: 206-019-2 UN: 3263 ADR: 8,III Índice Merck: 14,4912 |