Imidazol 99 Biotechnology
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 1H-Imidazol
0527-100GEA 232 EUR
0527-100G 0527-50G 0527-1KG
Imidazol 99 Biotechnology
Imidazol
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH. Universally applicable buffers for biochemistry must be water soluble, not interfere with biological processes or biological.
Formula: C₃H₄N₂
MW: 68.08 g/mol
Pto. Ebullición: 255
Pto. de fusión: 89…90 °C
Densidad: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 135
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005183
Núm. CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8 (6.1) III
Índice Merck: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
DNase none detected
Insolubles ≤0.1%
Melting Point 88 – 92 °C
pH (5%, Water) @25 °C 9.5 – 10.5
Protease none
Purity >99%
RNase none detected
Solubility (20%, Water) pass