Imidazol ACS, Millipore®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1H-Imidazol
MQ200
1.04716.0050 1.04716.0250 1.04716.1000
1.04716.0050EA 58.1 EUR
1.04716.0050 1.04716.0250 1.04716.1000
Imidazol ACS, Millipore®
Imidazol
Formula: C₃H₄N₂
MW: 68.08 g/mol
Pto. Ebullición: 255
Pto. de fusión: 89…90 °C
Densidad: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 135
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005183
Núm. CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM