1-Metilimidazol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Metilimidazol, N-Metil-1H-imidazol, NMI, 1-Metil-1H-imidazol
126991000 126995000 126990050
ACRO126991000EA 53.8 EUR
ACRO126991000 ACRO126995000 ACRO126990050
1-Metilimidazol 99%
1-Metilimidazol
Formula: C₄H₆N₂
MW: 82.11 g/mol
Pto. Ebullición: 198
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1.03 g/cm³
Pto. de inflamación: 92
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005292
Núm. CAS: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 2922
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA