1-Metilimidazol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Metilimidazol, N-Metil-1H-imidazol, NMI, 1-Metil-1H-imidazol
A12575.22
A12575.36
A12575.A3
A12575.22EA
44.1
EUR
A12575.22
A12575.36
A12575.A3
1-Metilimidazol ≥99%
1-Metilimidazol
Purity: 99%
CAS No.: 616-47-7
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4970
Melting Point: -6°
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 105197
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00005292
Formula:
C₄H₆N₂ MW: 82.11 g/mol Pto. Ebullición: 195…197 °C Pto. de fusión: –6 °C Densidad: 1.031 Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005292 Núm. CAS: 616-47-7 EINECS: 210-484-7 UN: 3267 ADR: 8 III |