1-Metilimidazol ≥99.0% (por GC) para síntesis
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: N-Metilimidazol, N-Metil-1H-imidazol, NMI, 1-Metil-1H-imidazol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05852.0100 8.05852.1000 8.05852.0025
8.05852.0100EA 52.3 EUR
8.05852.0100 8.05852.1000 8.05852.0025
1-Metilimidazol ≥99.0% (por GC) para síntesis
1-Metilimidazol
Formula: C₄H₆N₂
MW: 82.11 g/mol
Pto. Ebullición: 198
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 92
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005292
Núm. CAS: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -2 °C
Molar Mass 82.10 g/mol
Boiling Point 198 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Explosion Limit 2.7 - 15.7 %(V)
Density 1.035 g/cm3 (20 °C)
pH 9.5 - 10.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 525 °C