2-Etilimidazol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
219281000 219285000 219280025
ACRO219281000EA 46.1 EUR
ACRO219281000 ACRO219285000 ACRO219280025
2-Etilimidazol 99%
2-Etilimidazol
Formula: C₅H₈N₂
Pto. Ebullición: 268 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 83…87 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005192
Núm. CAS: 1072-62-4
EINECS: 214-011-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
Water ≤0.5 %
GC ≤1.0 % Imidazole