2-Metilimidazol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Metil-1H-imidazol
127000010 127001000 127005000
ACRO127000010EA 338 EUR
ACRO127000010 ACRO127001000 ACRO127005000
2-Metilimidazol 99%
2-Metilimidazol
Formula: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Pto. Ebullición: 267 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 142…145 °C
Densidad: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005190
Núm. CAS: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 145 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %