2-Metilimidazol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Metil-1H-imidazol
A17063.0E
A17063.22
A17063.36
A17063.0EEA
523
EUR
A17063.0E
A17063.22
A17063.36
2-Metilimidazol ≥97%
2-Metilimidazol
Purity: 97%
CAS No.: 693-98-1
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 155°(311°F)
Melting Point: 142-144°
Boiling Point: 267-268°
Beilstein Reference: 1368
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00005190
Formula:
C₄H₆N₂ MW: 82,11 g/mol Pto. Ebullición: 267…268 °C Pto. de fusión: 142…144 °C Densidad: 0,99 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 155 °C (311 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005190 Núm. CAS: 693-98-1 EINECS: 211-765-7 UN: 3259 ADR: 8,III |