4-Metilimidazol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Metil-1H-imidazol
190330500 190332500
ACRO190330500EA 66.3 EUR
ACRO190330500 ACRO190332500
4-Metilimidazol 98%
4-Metilimidazol
Formula: C₄H₆N₂
Pto. Ebullición: 263 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 52…56 °C
Densidad: 1,0416 g/cm³ (14.3 °C)
Pto. de inflamación: 157 °C
Número MDL: MFCD00005201
Núm. CAS: 822-36-6
EINECS: 212-497-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
GC ≥97.5 %