4-Metilimidazol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Metil-1H-imidazol
B24139.09
B24139.18
B24139.30
B24139.09EA
33.5
EUR
B24139.09
B24139.18
B24139.30
4-Metilimidazol ≥98%
4-Metilimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 822-36-6
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 49-57°
Boiling Point: 263°
Beilstein Reference: 1453
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00005201
Formula:
C₄H₆N₂ MW: 82,11 g/mol Pto. Ebullición: 263 °C Pto. de fusión: 49…57 °C Densidad: 1,020 Pto. de inflamación: 157 °C (314 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005201 Núm. CAS: 822-36-6 EINECS: 212-497-3 UN: 3263 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...