1-Bencilimidazol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1-Benzyl-1H-imidazole
152250050 152250250 152251000
ACRO152250050EA 43.4 EUR
ACRO152250050 ACRO152250250 ACRO152251000
1-Bencilimidazol 99%
1-Bencilimidazol
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 310 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 68…71 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005296
Núm. CAS: 4238-71-5
EINECS: 224-200-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %