1-Bencilimidazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Benzyl-1H-imidazole
L00802.06
L00802.14
L00802.06EA
38.6
EUR
L00802.06
L00802.14
1-Bencilimidazol ≥98%
1-Bencilimidazol
Purity: 98+%
CAS No.: 4238-71-5
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 68-73°
Boiling Point: 310°
MDL No.: MFCD00005296
Formula:
C₁₀H₁₀N₂ Pto. Ebullición: 310 °C Pto. de fusión: 68…73 °C Densidad: 1,22 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005296 Núm. CAS: 4238-71-5 EINECS: 224-200-4 |