1,2-Dimetilimidazol 96+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole
159441000 159445000
ACRO159441000EA 47 EUR
ACRO159441000 ACRO159445000
1,2-Dimetilimidazol 96+%
1,2-Dimetilimidazol
Formula: C₅H₈N₂
Pto. Ebullición: 204 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 37…39 °C
Densidad: 1,084 g/cm³
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005294
Núm. CAS: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to orange Crystals or crystalline mass or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (In methanol)
Residue after reduction ≤0.02 %