1,2-Dimetilimidazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,2-Dimethyl-1H-imidazole
B23544.14
B23544.22
B23544.36
B23544.14EA
23.2
EUR
B23544.14
B23544.22
B23544.36
1,2-Dimetilimidazol ≥98%
1,2-Dimetilimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 1739-84-0
Molecular Formula: C5H8N2
Formula Weight: 96.13
Flash Point: 92°(197°F)
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 108457
MDL No.: MFCD00005294
Formula:
C₅H₈N₂ Pto. Ebullición: 203…205 °C Pto. de fusión: 35…38 °C Densidad: 1,084 Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005294 Núm. CAS: 1739-84-0 EINECS: 217-101-2 |