1,2-Dimetilimidazol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03245.0100 8.03245.0500
8.03245.0100EA 45.6 EUR
8.03245.0100 8.03245.0500
1,2-Dimetilimidazol para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimetilimidazol
Formula: C₅H₈N₂
Pto. Ebullición: 204 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 38 °C
Densidad: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005294
Núm. CAS: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 30 - 40 °C
Molar Mass 96.13 g/mol
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 93 °C
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C