2,4-Dimetilimidazol 90% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
210320050 210320250
ACRO210320050EA 71.2 EUR
ACRO210320050 ACRO210320250
2,4-Dimetilimidazol 90% tech.
2,4-Dimetilimidazol
Formula: C₅H₈N₂
Pto. Ebullición: 266 °C (733 mmHg)
Pto. de fusión: 85…87 °C
Número MDL: MFCD00022365
Núm. CAS: 930-62-1
EINECS: 213-221-4
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Viscous liquid or mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %