2,4-Dimetilimidazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11949.06
A11949.14
A11949.06EA
106
EUR
A11949.06
A11949.14
2,4-Dimetilimidazol ≥97%
2,4-Dimetilimidazol
Purity: 97%
CAS No.: 930-62-1
Molecular Formula: C5H8N2
Formula Weight: 96.13
Melting Point: 84-88°
Boiling Point: 266°/733mm
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00022365
Formula:
C₅H₈N₂ Pto. Ebullición: 266 °C (733 mmHg) Pto. de fusión: 84…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022365 Núm. CAS: 930-62-1 EINECS: 213-221-4 UN: 3263 ADR: 8,III |