1,1'-Carbonilbis-1H-imidazol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: CDI, 1,1'-Carbonilbis(imidazol)
151810100 151810250 151811000 151815000
ACRO151810100EA 54.6 EUR
ACRO151810100 ACRO151810250 ACRO151811000 ACRO151815000
1,1'-Carbonilbis-1H-imidazol 97%
1,1'-Carbonilbis-1H-imidazol
Formula: C₇H₆N₄O
Pto. de fusión: 118…120 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005286
Núm. CAS: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3259
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,01819
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %