1,1'-Carbonilbis-1H-imidazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A14688.30 A14688.09 A14688.18
A14688.30EA 448 EUR
A14688.30 A14688.09 A14688.18
1,1'-Carbonilbis-1H-imidazol ≥97%
1,1'-Carbonilbis-1H-imidazol
Purity: 97% CAS No.: 530-62-1 Molecular Formula: C7H6N4O Formula Weight: 162.15 Physical Form: Cryst powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to cream pH: 7.7 Melting Point: 116-120° Beilstein Reference: 6826 Merck Reference: 14,1819 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00005286
Peptide coupling reagent
Formula: C₇H₆N₄O
Pto. de fusión: 116…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005286
Núm. CAS: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,1819