1,1'-Carbonilbis-1H-imidazol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: CDI, 1,1'-Carbonilbis(imidazol)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02301.0005 8.02301.0025 8.02301.0100 8.02301.0002 8.02301.2500
8.02301.0005EA 44.9 EUR
8.02301.0005 8.02301.0025 8.02301.0100 8.02301.0002 8.02301.2500
1,1'-Carbonilbis-1H-imidazol para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,1'-Carbonilbis-1H-imidazol
Formula: C₇H₆N₄O
Pto. de fusión: 111…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005286
Núm. CAS: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,01819
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 116 - 120 °C
Molar Mass 162.15 g/mol
pH 7.7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C7H6N4O