1,1'-Carbonilbis-1H-imidazol
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Peligro
Sinónimos: CDI, 1,1'-Carbonilbis(imidazol)
8.51054.0100 8.51054.0025
01-62-0002-100EA 566 EUR
01-62-0002-100 01-62-0002-25
1,1'-Carbonilbis-1H-imidazol
1,1'-Carbonilbis-1H-imidazol
Formula: C₇H₆N₄O
Pto. de fusión: 111…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005286
Núm. CAS: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,01819