1,1'-Thiocarbonilbis-1H-imidazol 90% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
168480100 168480250
ACRO168480100EA 107 EUR
ACRO168480100 ACRO168480250
1,1'-Thiocarbonilbis-1H-imidazol 90% tech.
1,1'-Thiocarbonilbis-1H-imidazol
Formula: C₇H₆N₄S
Pto. de fusión: 96…103 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005289
Núm. CAS: 6160-65-2
EINECS: 228-183-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Bright yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥88.0 %