1,1'-Thiocarbonilbis-1H-imidazol tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole), 1,1'-Thiocarbonylbis-1H-imidazole
B22008.09
B22008.18
B22008.30
B22008.09EA
99
EUR
B22008.09
B22008.18
B22008.30
1,1'-Thiocarbonilbis-1H-imidazol tech. 90%, grado técnico
1,1'-Thiocarbonilbis-1H-imidazol
Purity: 90%
CAS No.: 6160-65-2
Molecular Formula: C7H6N4S
Formula Weight: 178.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 98-102°
Beilstein Reference: 609349
MDL No.: MFCD00005289
Formula:
C₇H₆N₄S MW: 178,22 g/mol Pto. de fusión: 98…102 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005289 Núm. CAS: 6160-65-2 EINECS: 228-183-4 |