2-Fenilimidazol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
356430250 356431000
ACRO356430250EA 58.6 EUR
ACRO356430250 ACRO356431000
2-Fenilimidazol 98%
2-Fenilimidazol
Formula: C₉H₈N₂
Pto. Ebullición: 335 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 141…148 °C
Densidad: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005186
Núm. CAS: 670-96-2
EINECS: 211-581-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 148 °C
GC ≥97.5 %