5-Bromo-1-indanona 97%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one

309570010 309570050
ACRO309570010EA 42.5 EUR
ACRO309570010 ACRO309570050
5-Bromo-1-indanona 97%
5-Bromo-1-indanona
Formula: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
Pto. Ebullición: 280 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 126…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082718
Núm. CAS: 34598-49-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR