5-Bromo-1-indanona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
B25707.03
B25707.06
B25707.03EA
41.4
EUR
B25707.03
B25707.06
5-Bromo-1-indanona ≥97%
5-Bromo-1-indanona
Purity: 98%
CAS No.: 34598-49-7
Molecular Formula: C9H7BrO
Formula Weight: 211.06
Melting Point: 125-129°
Beilstein Reference: 2357199
Formula:
C₉H₇BrO Pto. Ebullición: 280 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 125…129 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082718 Núm. CAS: 34598-49-7 |