6-Metoxi-1-indanona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
334070050 334070250
ACRO334070050EA 50.2 EUR
ACRO334070050 ACRO334070250
6-Metoxi-1-indanona 98%
6-Metoxi-1-indanona
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 107…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021232
Núm. CAS: 13623-25-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
HPLC ≥97.5 %