Ninhidrina ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Indanotriona hidrato
43846.22
43846.14
43846.36
43846.22EA
223
EUR
43846.22
43846.14
43846.36
Ninhidrina ACS
Ninhidrina
CAS No.: 485-47-2
Molecular Formula: C9H6O4
Formula Weight: 178.14
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Pale yellow to pale brown
Melting Point: 251° dec.
Solubility: Soluble in water and alcohol
Beilstein Reference: 1910963
Merck Reference: 14,6554
MDL No.: MFCD00003791
Reagent for determination of amino acids and amine containing compounds, as an intermediate.
Formula:
C₉H₆O₄ MW: 178,14 g/mol Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 251 °C (desc.) Densidad: 0,862 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003791 Núm. CAS: 485-47-2 EINECS: 207-618-1 Índice Merck: 14,6554 |