Ninhidrina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Indanotriona hidrato
A10409.09 A10409.14 A10409.18 A10409.30
A10409.09EA 33.7 EUR
A10409.09 A10409.14 A10409.18 A10409.30
Ninhidrina ≥99%
Ninhidrina
Purity: 99% CAS No.: 485-47-2 Molecular Formula: C9H6O4 Formula Weight: 178.14 Melting Point: 251° dec. Beilstein Reference: 1910963 Merck Reference: 14,6554 MDL No.: MFCD00003791
Formula: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 251 °C (desc.)
Densidad: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003791
Núm. CAS: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Índice Merck: 14,6554
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM