Ninhidrina ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Indanotriona hidrato
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06762.0010
1.06762.0100
1.06762.0010EA
70.5
EUR
1.06762.0010
1.06762.0100
Ninhidrina ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Ninhidrina
Formula:
C₉H₆O₄ Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 250…258 °C Densidad: 0,862 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003791 Núm. CAS: 485-47-2 EINECS: 207-618-1 Índice Merck: 13,06582 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | 20 g/l (20 °C) |
Melting Point | 250 - 258 °C (decomposition) |
Molar Mass | 178.15 g/mol |
Bulk Density | 680 kg/m3 |
pH | 4.6 - 5.0 (10 g/l, H2O, 20 °C) |