Ninhidrina, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Indanotriona hidrato
25905.107EA 28.1 EUR
25905.107 25905.153 25905.180
Ninhidrina, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Ninhidrina
Formula: C₉H₆O₄
Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 250…258 °C
Densidad: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003791
Núm. CAS: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Índice Merck: 13,06582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza min 99%
Identificación y punto de fusión Pasa test
Espectro IR Pasa test
Solubilidad en agua (10 g/l) Pasa test
Adecuado para reactivo aminoácido Pasa test
Conforme a ACS Pasa test
Conforme a React. Ph.Eur. Pasa test