Indeno 90% estabilizado, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
122140010 122140050 122142500
ACRO122140010EA 246 EUR
ACRO122140010 ACRO122140050 ACRO122142500
Indeno 90% estabilizado, grado técnico
Indeno
Formula: C₉H₈
Pto. Ebullición: 181 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 5…3 °C
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003777
Núm. CAS: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
UN: 3295
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,04964
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 5 to 10 ppm tert-Butylcatechol