Indeno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L12665.06
L12665.14
L12665.22
L12665.06EA
77
EUR
L12665.06
L12665.14
L12665.22
Indeno ≥97%
Indeno
Purity: 97%
CAS No.: 95-13-6
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5740
Odour: Aromatic
Melting Point: ca -2°
Boiling Point: 181-182°
Beilstein Reference: 635873
Merck Reference: 14,4939
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00003777
Formula:
C₉H₈ Pto. Ebullición: 181…182 °C Pto. de fusión: ∼–2 °C Densidad: 0,996 Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00003777 Núm. CAS: 95-13-6 EINECS: 202-393-6 UN: 3295 ADR: 3,III Índice Merck: 14,4939 |