Indeno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20701.0250 8.20701.1000
8.20701.0250EA 53.7 EUR
8.20701.0250 8.20701.1000
Indeno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Indeno
Formula: C₉H₈
Pto. Ebullición: 183 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003777
Núm. CAS: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
UN: 3295
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,04964
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -2 °C
Molar Mass 116.16 g/mol
Boiling Point 181 - 183 °C
Vapor Pressure 1.7 hPa (20 °C)
Flash Point 58 °C
Refractive Index 1.5762 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)