4-Bromoindol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4-Bromo-1H-indole
L19417.03 L19417.06
L19417.03EA 72.8 EUR
L19417.03 L19417.06
4-Bromoindol ≥98%
4-Bromoindol
Purity: 98% CAS No.: 52488-36-5 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6545 Melting Point: 17° Boiling Point: 88-90°/0.1mm Beilstein Reference: 114891 MDL No.: MFCD00671502
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Pto. Ebullición: 88…90 °C (0,1 mmHg)
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,563
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00671502
Núm. CAS: 52488-36-5