5-Bromoindol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-1H-indole
B20307.06
B20307.14
B20307.22
B20307.06EA
33.2
EUR
B20307.06
B20307.14
B20307.22
5-Bromoindol ≥99%
5-Bromoindol
Purity: 99%
CAS No.: 10075-50-0
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Odour: Odourless
Melting Point: 89-92°
Beilstein Reference: 112877
MDL No.: MFCD00005670
Formula:
C₈H₆BrN Pto. de fusión: 89…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005670 Núm. CAS: 10075-50-0 EINECS: 233-208-7 |