6-Bromoindol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Bromo-1H-indole
L17703.03
L17703.MD
L17703.03EA
168
EUR
L17703.03
L17703.MD
6-Bromoindol ≥98%
6-Bromoindol
Purity: 98%
CAS No.: 52415-29-9
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Melting Point: 91-93°
Boiling Point: 70-75°/0.01mm
MDL No.: MFCD00238550
Formula:
C₈H₆BrN Pto. Ebullición: 70…75 °C (0,01 mmHg) Pto. de fusión: 91…93 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00238550 Núm. CAS: 52415-29-9 |