6-Cloroindol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-1H-indole
B23650.03 B23650.06
B23650.03EA 22 EUR
B23650.03 B23650.06
6-Cloroindol ≥99%
6-Cloroindol
Purity: 99% CAS No.: 17422-33-2 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Melting Point: 87-90° Beilstein Reference: 112345
Formula: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Pto. de fusión: 87…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005681
Núm. CAS: 17422-33-2
EINECS: 241-449-4