7-Cloroindol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L17637.03
L17637.MD
L17637.03EA
136
EUR
L17637.03
L17637.MD
7-Cloroindol ≥98%
7-Cloroindol
Purity: 98%
CAS No.: 53924-05-3
Molecular Formula: C8H6ClN
Formula Weight: 151.60
Melting Point: 57-58°
Beilstein Reference: 114743
Formula:
C₈H₆ClN MW: 151,6 g/mol Pto. de fusión: 57…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01321301 Núm. CAS: 53924-05-3 EINECS: 258-865-7 |