Indol-3-carbonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16041.03
A16041.06
A16041.03EA
52.7
EUR
A16041.03
A16041.06
Indol-3-carbonitrilo ≥98%
Indol-3-carbonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 5457-28-3
Molecular Formula: C9H6N2
Formula Weight: 142.16
Odour: Odourless
Melting Point: 177-182°
Beilstein Reference: 120888
MDL No.: MFCD00022717
Formula:
C₉H₆N₂ Pto. Ebullición: 350 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 177…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022717 Núm. CAS: 5457-28-3 |