Indol-4-carbonitrilo
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
Sinónimos: 4-Cyanoindol, 1H-Indol-4-carbonitrilo, 4-Cyano-1H-indol
10007084-1 10007084-10 10007084-5 10007084-500
CAYM10007084-1EA 109 EUR
CAYM10007084-1 CAYM10007084-10 CAYM10007084-5 CAYM10007084-500
Indol-4-carbonitrilo
Indol-4-carbonitrilo
Formula: C₉H₆N₂
Número MDL: MFCD00152045
Núm. CAS: 16136-52-0