Indol-5-carbonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Indole-5-carbonitrile, 5-Cyanoindole, 5-Cyano-1H-indole
110790010 110790050
ACRO110790010EA 23.4 EUR
ACRO110790010 ACRO110790050
Indol-5-carbonitrilo 99%
Indol-5-carbonitrilo
Formula: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
Pto. de fusión: 106…109 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005669
Núm. CAS: 15861-24-2
EINECS: 239-986-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
GC ≥98.5 %
Titrable acid ≤0.001 meq/g