Indol-5-carbonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1H-Indole-5-carbonitrile, 5-Cyanoindole, 5-Cyano-1H-indole
B21810.03
B21810.06
B21810.03EA
46.1
EUR
B21810.03
B21810.06
Indol-5-carbonitrilo ≥98%
Indol-5-carbonitrilo
Purity: 98+%
CAS No.: 15861-24-2
Molecular Formula: C9H6N2
Formula Weight: 142.16
Odour: Odourless
Melting Point: 104-108°
Beilstein Reference: 116738
MDL No.: MFCD00005669
Formula:
C₉H₆N₂ MW: 142,16 g/mol Pto. de fusión: 104…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005669 Núm. CAS: 15861-24-2 EINECS: 239-986-4 |