Ácido indol-2-carboxilico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Indole-2-carboxylic acid
122200100 122200500
ACRO122200100EA 60.3 EUR
ACRO122200100 ACRO122200500
Ácido indol-2-carboxilico 99%
Ácido indol-2-carboxilico
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
Pto. de fusión: 205…209 °C
Número MDL: MFCD00005611
Núm. CAS: 1477-50-5
EINECS: 216-030-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 209 °C
HPLC ≥98.5 %