Ácido indol-3-carboxilico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Indole-3-carboxylic acid
307610010 307610050
ACRO307610010EA 41.4 EUR
ACRO307610010 ACRO307610050
Ácido indol-3-carboxilico 99%
Ácido indol-3-carboxilico
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
Pto. de fusión: 200…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005624
Núm. CAS: 771-50-6
EINECS: 212-231-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %